Läs mer
Bochem™ Stativ
Längd (metrisk):
210 mm
240 mm
Inkluderar:
Skruvfötter
Svetsade fötter
Beskrivning
- Svetsade fötter på rostfritt stål
- Skruvfötter på härdat gjutjärn
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Härdat gjutjärn |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 120 mm |
| Inkluderar | Skruvfötter |
| Produkttyp | Stativ |