Läs mer
Bochem™ Stativ
Produktkod. p-7146779
Längd (metrisk):
210 mm
240 mm
Inkluderar:
Skruvfötter
Svetsade fötter
Produktkod. 10048501
Brand: Bochem™ 5231
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bochem™ Stativ finns med svetsade fötter eller skruvade fötter.
  • Svetsade fötter på rostfritt stål
  • Skruvfötter på härdat gjutjärn
Specifikationer
Material Härdat gjutjärn
Längd (metrisk) 210 mm
Diameter (metrisk) Inre 120 mm
Inkluderar Skruvfötter
Produkttyp Stativ