Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stativplatta
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål 18/8 |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Stativplatta |