Läs mer
BRAND™ Stöd för byrett
Produktkod. 10853961 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Kompakt automatisk byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10853961 Kompakt automatisk byrett Varje
1 options
Produktkod. 10853961 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 23882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1243.06 SEK / Paket med 1
    Save 406.94 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd för kompakt automatisk byrett. Gummifötter minimerar glidning och skyddar bänkskivan från repor.
Basplatta:
  • Polypropenkonstruktion
  • Gummifötter minimerar glidning och skyddar bänkskivan
  • Mått (L x B): 210 x 155 mm
Stödstång:
  • Stål, rostfritt
  • Inkluderar bottenplatta
  • Mått (dia. x L): 12 mm dia. x 505 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kompakt automatisk byrett
Material Polypropen, Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 505 mm
Inkluderar Basplatta
Typ Buret Support
Diameter (metrisk) Stång 12 mm
Längd (metrisk) bas 210 mm
Längd (metrisk) Stång 505 mm
Bredd (metrisk) bas 155 mm