Läs mer
Trikaliumcitratmonohydrat, 97 %
Produktkod. 15402117
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402117 500 g 500g
15492107 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045038.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6100-05-6 | C6H7K3O8 | 324,41 g/mol
Det används i laboratoriet som buffertmedel och kelator. I njurfunktionsstudier används kaliumcitrat som ett alkaniseringsmedel där citronsyran är ett metaboliskt substrat i njurceller. Studier har visat att kaliumcitrat kan öka bentätheten, det används därför i forskningsexperiment relaterade till behandling av osteoporos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-05-6
Molekylformel C6H7K3O8
Molekylvikt (g/mol) 324.41
MDL-nummer MFCD00150442
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-namn trikalium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;hydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripotassium citrate monohydrate
Smältpunkt 230 °C (dekomposition)
Densitet 1.98 g/mL
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,7623
Löslighetsinformation Löslig i vatten (640 mg/ml vid 25 °C) och glycerol. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 324,42 (306,41 vattenfattig)
Procent renhet 97%
Fysisk form Klump eller granulär
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.