Läs mer
TrippNT Flaskhållare
Produktkod. 11776758 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Håller:
Pressa flaskor (500 ml)
Positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Positioner Förpackningsstorlek
11776758 Pressa flaskor (500 ml) 1 Varje
1 options
Produktkod. 11776758 Leverantör TrippNT Leverantörsnummer 6352640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    436.46 SEK / Paket med 1
    Save 95.54 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Undvik stökigt spill eller olyckor med dessa flaskhållare. Tvättflaskhållare håller tvättlösningarna organiserade och nära till hands.
  • Flaskhållare för 500mL eller 1L pressflaskor
  • Montera på vägg, huva eller bänkskiva med bifogad dubbelsidig tejp
  • Robust, PVC-konstruktion
  • Rymmer vanliga tvättflaskor
Specifikationer
Håller Pressa flaskor (500 ml)
Material Kemikaliebeständig plast
Positioner 1
Produkttyp Flaskhållare