Läs mer
Triprolidine-d8 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triprolidine-d8 Hydrochloride |
| CAS | 1795134-06-3 |
| Molekylformel | C19H15D8ClN2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[(1E)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl-d8)-1-propen-1-yl]pyridine Hydrochloride, 295C51-d8, Actidil-d8, Actidilat-d8, Actidilon-d8, Pro-Actidil-d8, Pro-Entra-d8, Venen-d8, trans-1-(4-Methylphenyl)-1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidino-d8)prop-1-ene Hydrochloride, trans-2-[3-(1-Pyrrolidinyl-d8)-1-(p-tolyl)propenyl]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H/b18-11-;/i4D2,5D2,13D2,14D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C1([2H])N(C\C=C(\c2ccc(C)cc2)/c3ccccn3)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[(Z)-1-(4-methylphenyl)-3-(2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriopyrrolidin-1-yl)prop-1-enyl]pyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.9 |
| Formel vikt | 322.2052 |