Läs mer
Tripropargylamine, 97%
Produktkod. 15440298
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440298 25 g 25g
15420298 1 g 1g
15430298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53459.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-29-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Tripropargylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tripropargylamin används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6921-29-5
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00008577
InChI-nyckel ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
IUPAC-namn N,N-bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amin
LEDER C#CCN(CC#C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripropargylamine
Densitet 0.927
Kokpunkt 79°C to 85°C (11 mmHg)
Flampunkt 57°C (135°F)
Linjär formel (HC≡CCH2)3N
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 131.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.