Läs mer
Tripropionin, 97%
Produktkod. p-209119 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
Produktkod. 10551311
Brand: Thermo Scientific Acros 275101000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 139-45-7 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139-45-7
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00027005
InChI-nyckel YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglyceride
PubChem CID 8763
IUPAC-namn 2,3-di(propanoyloxi)propylpropanoat
LEDER CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Specifications
Kemiskt namn eller material Tripropionin
Namnnotering 97%
Färg Färglös
Densitet 1.0820g/mL, 1.082
Kokpunkt 151°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 162°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4310 to 1.434
Kvantitet 100 g
Formel vikt 260.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.