Läs mer
Tripropoxymetan, TRC
Produktkod. 30457245
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30457245 5 g
1 options
Produktkod. 30457245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT6217605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripropoxymethane
CAS 621-76-1
Molekylformel C10H22O3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate
InChI formel InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
LEDER CCCOC(OCCC)OCCC
IUPAC-namn 1-(dipropoxymetoxi)propan
Molekylvikt (g/mol) 190.28
Formel vikt 190.1569