Läs mer
Tripropylene glycol, 99%, pure, mixture of isomers
Produktkod. 15506695 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15506695 1 L 1 L
15525286 5 L 5 L
15535286 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15506695 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458480010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24800-44-0
Molekylformel C9H20O4
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripropylene glycol
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 270.0°C
Flampunkt 145°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Viskositet 77.3 mm²/s (20°C)
Formel vikt 192.25
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.