missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tripropylene Glycol Diacrylate, Mixture of Isomers, TRC

Produktkod. 17952395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952395 25 g
17915035 100 g
17913035 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17952395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT81401525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 42978-66-5
Molekylformel C15H24O6
Molekylvikt (g/mol) 300.35
Synonym 310HP, APG 200, Actilane 424, AgiSyn 2815, Aronix M 220, Chemlink 51, Cognis 4061, Doublemer TPGDA ;EB 1110, EM 223, Ebecryl TPGDA, Ebecryl TRPGDA-DEO, Etermer EM 223, EvergGlide UV 636, Everglide UV 636, Genomer 1234, KS-TPGDA, Kayarad TPGDA, LM 259, Laromer TPGDA, M 220;
IUPAC-namn (propane-1,3-diylbis(oxy))bis(propane-3,1-diyl) diacrylate
LEDER C=CC(OCCCOCCCOCCCOC(C=C)=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tripropylene Glycol Diacrylate, Mixture of Isomers
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H24O6/c1-3-14(16)20-12-6-10-18-8-5-9-19-11-7-13-21-15(17)4-2/h3-4H,1-2,5-13H2
Formel vikt 300.16
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.