Läs mer
Tripropylenglykol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358287
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358287 250 mL 250ml
11368287 1 L 1 L
11378287 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031798.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24800-44-0 | HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
Tripropylenglykol används för textiltvålar, smörjmedel, skäroljor och fetter. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av uretaner. Det används också som lösningsmedel i beläggningar och bläck. Det används som lackborttagningsmedel, emulgeringsmedel och hydraulvätskor. Som tillsats används det för förgasarbränslen. Det är inblandat som ett kylmedium såväl som en aktiv ingrediens i mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24800-44-0
Molekylformel HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
MDL-nummer MFCD00014405
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripropylene glycol
Densitet 1.018 g/mL
Kokpunkt 268°C
Odör Odorless
Brytningsindex 1.4443
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Miscible with water,methanol and ether.
Formel vikt 192.25
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.