Läs mer
Tripterin, MedChemExpress
Beskrivning
Tripterin (Celastrol) is a proteasome inhibitor which potently and preferentially inhibits the chymotrypsin-like activity of a purified 20S proteasome with IC50 of 2.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tripterin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 34157-83-0 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H38O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Celastrol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (73.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |