Läs mer
MedChemExpress Triptolide
Produktkod. 16418048
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16418048 10 mg
1 options
Produktkod. 16418048 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY3273510mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Triptolide is a diterpenoid triepoxide extracted from the root of Tripterygium wilfordii with immunosuppressive, anti-inflammatory, antiproliferative and antitumour effects. Triptolide is a NF-κB activation inhibitor.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekylvikt (g/mol) 360.4 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 38748-32-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.15%
Löslighet DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym PG490
Mål NF-κB∣Apoptosis