Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Triptolid
Produktkod. 17201282 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17201282 25 mg -
17211282 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17201282 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38748-32-2 | C20H24O6, C20H24O6 | 360.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38748-32-2
Molekylformel C20H24O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triptolid
Kvantitet 25 mg
Löslighet Löslighet aq. soln.: .. Andra lösligheter: löslig i dmso, etanol
Smältpunkt 226,0 °C till 227,0 °C
Formel vikt 360.41
MDL-nummer MFCD00210565
InChI-nyckel DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N
LEDER [H][C@@]12C[C@@H]3O[C@@]33[C@H](O)[C@]4(O[C@H]4[C@@H]4O[C@]34[C@@]1(C)CCC1=C2COC1=O)C(C)C
IUPAC-namn (1S,2S,4S,5S,7R,8R,9S,11S,13S)-8-hydroxy-1-methyl-7-(propan-2-yl)-3,6,10,16-tetraoxaheptacyclo[11.7.0.0²,⁴.0²,⁹.0⁵,⁷.0⁹,¹¹.0¹⁴,¹⁸]icos-14(18)-en-17-one
Molekylvikt (g/mol) 360.41
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triptolide
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triptolide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.