Läs mer
Triptophenolide, MedChemExpress
Beskrivning
Triptophenolide is a colorless crystalline plate isolated from ethyl acetate extracts of Tripterygium wilfordii.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triptophenolide |
| CAS | 74285-86-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Hypolide (+)-Triptophenolide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (320.10 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@]24[H])C(O)=C(C(C)C)C=C3)=C4CO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.4 |
| Visa mer |