missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triptorelin Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triptorelin Acetate Salt |
| CAS | 160296-12-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C64 H82 N18 O13 . x C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-D-Tryptophan Luteinizing Hormone-Releasing Factor (Swine) Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C64H82N18O13.C2H4O2/c1-34(2)23-46(56(88)75-45(13-7-21-69-64(66)67)63(95)82-22-8-14-52(82)62(94)72-31-53(65)85)76-58(90)48(25-36-28-70-42-11-5-3-9-40(36)42)78-57(89)47(24-35-15-17-39(84)18-16-35)77-61(93)51(32-83)81-59(91)49(26-37-29-71-43-12-6-4-10-41(37)43)79-60(92)50(27-38-30-68-33-73-38)80-55(87)44-19-20-54(86)74-44;1-2(3)4/h3-6,9-12,15-18,28-30,33-34,44-52,70-71,83-84H,7-8,13-14,19-27,31-32H2,1-2H3,(H2,65,85)(H,68,73)(H,72,94)(H,74,86)(H,75,88)(H,76,90)(H,77,93)(H,78,89)(H,79,92)(H,80,87)(H,81,91)(H4,66,67,69);1H3,(H,3,4)/t44-,45-,46-,47-,48+,49-,50-,51-,52-;/m0./s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)NCC(=O)N.CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (S)-N-(2-amino-2-oxoethyl)-1-(((S)-5-oxopyrrolidine-2-carbonyl)-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-leucyl-L-arginyl)pyrrolidine-2-carboxamide','acetate salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 1371.53 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?