Läs mer
Triruthenium dodecacarbonyl, 99%
Produktkod. 10308220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10308220 1 g Glasflaska 1g
10063623 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224000010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15243-33-1 | C12O12Ru3 | 639.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15243-33-1
Molekylformel C12O12Ru3
Molekylvikt (g/mol) 639.33
MDL-nummer MFCD00011209
InChI-nyckel NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl
IUPAC-namn cyklotrirutenium; dodecakis (metanidylidyneoxidanium)
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triruthenium dodecacarbonyl
Smältpunkt 150.0°C
Färg Orange
Elementaranalys 98.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Ru3(CO)12
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 639.33
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.