Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0,5 M buffertlösning, pH 6,8
Produktkod. 15435919
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15435919 500 mL
15445919 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435919 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63735.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS används som en standard biologisk buffert i mindre kritiska tillämpningar där ekonomi är en viktig faktor, komponent i extraktionsbuffert, t.ex. fenolextraktion av DNA eller RNA; och som en komponent för att separera och stapla geler vid karakteriseringen av in vitro translationsprodukter med SDS-PAGE.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar TRIS används som en standard biologisk buffert i mindre kritiska tillämpningar där
ekonomi är en viktig faktor, komponent i extraktionsbuffert t.ex. fenolextraktion av DNA eller RNA; och som en komponent för att separera och stapla geler vid karakteriseringen av in vitro translationsprodukter med SDS-PAGE.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 6.8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.