Läs mer
TRIS, 0,5 M buffertlösning, pH 8,6, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484689
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484689 1 L 1 L
15474689 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62287.K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,5 används som buffertar för
stabilisering och lagring av nukleinsyror och proteiner.
Löslighet Löslig i vatten
och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.6
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslig i vatten och organiska lösningsmedel.