Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.8
Produktkod. 15485989
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485989 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15485989 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63831.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
A compound widely used as a biological buffer substance. It is widely used as a biological buffer or as a component of buffer formulations such as TAE and TBE buffers. Tris has a pKa of 8.06 and is very useful in the biology and biochemistry lab because it has buffering capabilities in the range of the typical physiological pH of most living organisms (pH 7.0-9.0). Tris has been reported to interfere with the activity of a number of enzymes, it should therefore be used carefully when studying proteins. In medicine, Tris is used as alternative to sodium bicarbonate in the treatment of metabolic acidosis. Used in chemical manufacturing (surface-active agents, vulcanization accelerators, and pharmaceuticals), as an emulsifying agent (cosmetics, mineral oil and paraffin wax emulsions, leather dressings, textile specialties, polishes, cleaning compounds, and soluble oils), and as an absorbent for acidic gases, biological buffer, acidimetric standard, and therapeutic alkalinizing agent. Also used in buffer systems for the freezer storage of sperm, to regulate pH in the transport of live aquatic species, cell culture media, and anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 6.8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel C4H11NO3
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00004679
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution.
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.