Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,4
Produktkod. 15413019
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413019 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15413019 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60202.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1091.65 SEK
    980.65 SEK / 1 L
    Save 111.00 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris används vid pH-kontroll i buffringssystem för elektroforesapplikationer. Tris används i analyser som används för att karakterisera aktiviteten och kinetiken hos enzymerna som katalyserar SUMOylering av små ubiquitinliknande proteiner (SUMO ) och SUMO-beroende protein-protein-interaktioner. Används även som buffertar i en mängd olika biologiska system. Det har använts som utgångsmaterial för polymerer, oxazoloner (med karboxylsyror) och oxazolidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris används för pH-kontroll i buffringssystem för elektroforesapplikationer. Tris används i analyser som används för att karakterisera aktiviteten och kinetiken hos enzymerna som katalyserar SUMOylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel C4H11NO3
Odör Luktfritt
MDL-nummer MFCD00004679
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten. Löslig i dimetylsulfoxid och metanol.
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.