Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,6
Produktkod. 15493699
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493699 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15493699 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61036.K2
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,5 används som buffertar för att stabilisera och lagra nukleinsyror och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 7,5 används som buffertar för
stabilisering och lagring av nukleinsyror och proteiner.
Löslighet Löslig i vatten
och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 7.6
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel C4H11NO3
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00004679
Löslighetsinformation Soluble in water and organic solvents.
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.