Läs mer
Thermo Scientific™ TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 8,4
Description
Används som ett biologiskt buffertämne i pH-intervallet 7 9; —pKa = 8,3 vid 20°°C; pKa = 7,82 vid 37 °C. Används som en biologisk buffert eller som en komponent i buffertformuleringar som TAE- och TBE-buffertar. Tris har ett pKa på 8,06 och är mycket användbart i biologi- och biokemilabbet eftersom det har buffringsförmåga i intervallet för det typiska fysiologiska pH-värdet för de flesta levande organismer (pH 7,0-9,0). Tris har rapporterats störa aktiviteten hos ett antal enzymer, det bör därför användas försiktigt när man studerar proteiner. Används vid kemisk tillverkning (ytaktiva medel, vulkaniseringsacceleratorer och läkemedel), som emulgeringsmedel (kosmetika, mineralolja och paraffinvaxemulsioner, läderförband, textilspecialiteter, polermedel, rengöringsmedel och lösliga oljor) och som absorbent för alkaliska standardbuffertgaser och sura terapeutiska gaser, biologiska terapeutiska gaser. Används i buffertsystem för frysförvaring av spermier, för att reglera pH vid transport av levande vattenlevande arter, cellodlingsmedia och antiinflammatoriska läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | TRIS buffer soln. |
| CAS | 77-86-1 |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 8.4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C4H11NO3 |
| Odör | Luktfritt |
| MDL-nummer | MFCD00004679 |
| InChI-nyckel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.