Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0 M buffertlösning, pH 8,8
Beskrivning
TRIS, 1,0 M buffert används som buffertar för att stabilisera och lagra nukleinsyror och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
och lagra nukleinsyror och proteiner.
Löslighet Löslig i vatten
och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren tätt nära
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRIS buffer soln. |
| CAS | 77-86-1 |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 8.8 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C4H11NO3 |
| Odör | Luktfritt |
| MDL-nummer | MFCD00004679 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och organiska lösningsmedel. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.