missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1,0M buffertsoln., pH 9,0

Produktkod. 17849725
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17849725 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17849725 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62085.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.07 SEK
    1098.65 SEK / 1 L
    Save 125.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol

TRIS, 1,0M buffertsoln., pH 9,0 används som buffertar för att stabilisera och lagra nukleinsyror och proteiner.

Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.

Tillämpningar
TRIS, 1,0M buffertsoln., pH 9,0 används som buffertar för stabilisering och lagring av nukleinsyror och proteiner.

Löslighet
Löslig i vatten och organiska lösningsmedel.

Noter
Förvara på ett svalt ställe. Behåll behållaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Koncentration 1.0 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel C4H11NO3
Odör Luktfritt
MDL-nummer MFCD00004679
Löslighetsinformation Löslig i vatten och organiska lösningsmedel.
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Visa mer Visa mindre

Endast användning för forskning i RUO –

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.