Läs mer
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl]amin, 97+%
Produktkod. 15420107
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420107 250 mg 250mg
15410107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66485.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1958.40 SEK
    1598.65 SEK / 250mg
    Save 359.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530,64 g/mol
Tris[(1-bensyl-lH-1,2,3-triazol-4-yl)metyl]amin stabiliserar Cu(I) mot disproportionering och oxidation och förstärker således dess katalytiska effekt i azid-acetylencykloadditionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris[(1-bensyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl]amin stabiliserar Cu(I) mot disproportionering och oxidation vilket förstärker dess katalytiska effekt i azid-acetylencykloadditionen.
Löslighet
Löslig i DMSO, DMF.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Skydda mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 510758-28-8
Molekylformel C30H30N10
Molekylvikt (g/mol) 530.64
MDL-nummer MFCD09265124
InChI-nyckel WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
PubChem CID 11203363
IUPAC-namn 1-(1-bensyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-bensyltriazol-4-yl)metyl]metanamin
LEDER C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Smältpunkt 132 °C till 143 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, DMF.
Formel vikt 530.63
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.