Läs mer
Tris[(1-bensyl-lH-1,2,3-triazol-4-yl)metyl]amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15505136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15505136 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15505136 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454535000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
CAS 510758-28-8
Smältpunkt 138,0 °C till 140,0 °C
Elementaranalys 65.19 till 70.62% (C) 25.34 till 27.45% (N)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Molekylformel C30H30N10
MDL-nummer MFCD09265124
Kvantitet 500 mg
Synonym tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
InChI-nyckel WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
IUPAC-namn 1-(1-bensyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-bensyltriazol-4-yl)metyl]metanamin
Molekylvikt (g/mol) 530.64
PubChem CID 11203363
Formel vikt 530.64
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.