Läs mer
Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate-d18, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate-d18 |
| CAS | 1447569-78-9 |
| Molekylformel | C9D18Cl3O4P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-propanol-d6 2,2',2''-phosphate, TCPP-d18, Tris(1-chloro-2-propyl-1,2,2,3,3,3-d6) phosphate, Tris[2-chloro-1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2-d3] phosphate, Tris(2-chloroisopropyl) phosphate-d18, Tris(2-chloroisopropyl) phosphate D18, Tris(chloroisopropyl) phosphate-d18, Tris(β-chloroisopropyl) phosphate-d18, Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate-d18 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OP(=O)(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.68 |
| Formel vikt | 344.1138 |