Läs mer
Tris(1-metyletoxi)fosfan, Mikromol™
Beskrivning
Tris(1-metyletoxi)fosfan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| CAS | 116-17-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H21 O3 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Medronic Acid Imp. A (EP), Medronic Acid Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C |
| IUPAC-namn | Tripropan-2-ylfosfit |
| Visa mer |