Läs mer
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F9O3/c8-5(9,10)1-17-4(18-2-6(11,12)13)19-3-7(14,15)16/h4H,1-3H2 |
| Formel vikt | 310.0251 |