Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionat) bismut(III), 99,9 %
Produktkod. 11309567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309567 250 mg 250mg
11319567 1 g 1g
11329567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041202.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758,793 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142617-53-6
Molekylformel C33H57BiO6
Molekylvikt (g/mol) 758.793
MDL-nummer MFCD00064763
InChI-nyckel ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
IUPAC-namn (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tetrametyl-5-oxohept-3-en-3-yl]oxy]bismutanyloxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-one
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Smältpunkt 114 °C till 116 °C
Färg Vit till brun
Kokpunkt 150 °C (0,05 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 758.79
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Kristallint
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.