Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)vismut(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319567
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11319567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041202.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142617-53-6
Molekylformel C33H57BiO6
Molekylvikt (g/mol) 758.793
MDL-nummer MFCD00064763
InChI-nyckel ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
IUPAC-namn (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl]oxy]bismuthanyloxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Smältpunkt 114°C to 116°C
Färg White to Brown
Kokpunkt 150°C (0.05 mmHg)
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 758.79
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Crystalline
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.