Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)kobolt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11375048
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375048 10 g 10g
11365048 0.5 g 0.5g
11355048 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043993.09
Request Bulk or Custom Format
Ångdeponering
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)kobolt(III) används prekursor för aerosolassisterad CVD av blandade ledande keramiska filmer av Sr-Co-Fe perovskitfaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14877-41-9
Molekylformel C33H57CoO6
Molekylvikt (g/mol) 608.75
MDL-nummer MFCD00233617,MFCD00233617
InChI-nyckel UJRJNARBHKKZST-UHFFFAOYSA-K
Synonym cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
PubChem CID 131675252
LEDER [Co+3].CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt (III)
Smältpunkt 254°C to 256°C
Färg Klart
Kokpunkt 120°C (0.5 mmHg)(sublimation)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn kobolt(3+);(Z)-2,2,6,6-tetrametyl-5-oxohept-3-en-3-olat
Formel vikt 608.72
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.