Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionato)europium(III)
Produktkod. 11345059
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345059 1 g 1g
11359119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087898.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 15522-71-1 | C33H60EuO6 | 704,801 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15522-71-1
Molekylformel C33H60EuO6
Molekylvikt (g/mol) 704.801
MDL-nummer MFCD00000019
InChI-nyckel RHXUZKJNHAMZEP-QFVJJVGWSA-N
Synonym eu dpm 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium iii, resolve-al tm, europium iii-dpm, eu tmhd 3, europium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, europium-tris dipivaloylmethane, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium 3
PubChem CID 10897800
IUPAC-namn europium;(E)-5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Eu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III)
Smältpunkt 187 °C till 189 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 701.78
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.