Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionat)gadolinium(III)
Produktkod. 11362438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362438 1 g 1g
11352438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014486.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 14768-15-1 | C33H57GdO6 | 707,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14768-15-1
Molekylformel C33H57GdO6
Molekylvikt (g/mol) 707.06
MDL-nummer MFCD00010349
InChI-nyckel UIVVGOMXFUOLAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate gadolinium
PubChem CID 132984032
IUPAC-namn gadolinium; (Z)-5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on
LEDER [Gd+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Smältpunkt 167 °C till 170 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 707.07
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.