Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)järn(III), omkristalliserat, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354837 5 g 5g
11344837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041862.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 14876-47-2 | C33H60FeO6 | 608.682 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14876-47-2
Molekylformel C33H60FeO6
Molekylvikt (g/mol) 608.682
MDL-nummer MFCD00067465
InChI-nyckel WLITYJBILWOYFF-QFVJJVGWSA-N
Synonym fe tmhd 3
PubChem CID 15251600
IUPAC-namn (E)-5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on;järn
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)iron(III)
Namnnotering Recrystallized
Smältpunkt 148°C
Färg Rött
Kokpunkt 300°C (decomposition)
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 605.66
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.