Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionato)lantan(III), 98 %
Produktkod. 11327928
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327928 1 g 1g
11317928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036465.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 14319-13-2 | C33H60LaO6 | 691,742 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14319-13-2
Molekylformel C33H60LaO6
Molekylvikt (g/mol) 691.742
MDL-nummer MFCD00010466
InChI-nyckel VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Synonym Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
PubChem CID 72376397
IUPAC-namn (Z)-5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on;lantan
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Smältpunkt 240 °C
Kokpunkt 370 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 688.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.