missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)Manganese(Iii), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)Manganese(Iii) |
| CAS | 14324-99-3 |
| Molekylformel | C33H57MnO6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-; |
| LEDER | [Mn+3].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-] |
| IUPAC-namn | manganese(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.74 |
| Formel vikt | 604.3536 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?