Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)terbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366249
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366249 1 g 1g
11376249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044842.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15492-51-0
Molekylformel C33H57O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 708.74
MDL-nummer MFCD00064752
InChI-nyckel DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
LEDER [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Smältpunkt 155°C to 156°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn terbium(3+)tris(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-dioxoheptan-4-id)
Formel vikt 708.74
Procent renhet 99%
Fysisk form Granulat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.