Läs mer
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), 99%
Produktkod. 11374487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374487 1 g 1g
11384487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039581.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15492-52-1 | C33H57O6Yb | 722.867 g/mol
Det används som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15492-52-1
Molekylformel C33H57O6Yb
Molekylvikt (g/mol) 722.867
MDL-nummer MFCD00000034
InChI-nyckel KACMHCBXMZUMQV-LWTKGLMZSA-K
Synonym 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione; ytterbium 3+, ytterbium 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ytterbium iii-yb reo yb tmhd 3
PubChem CID 44473428
IUPAC-namn (Z)-2,2,6,6-tetrametyl-5-oxohept-3-en-3-olat;ytterbium(3+)
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Yb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III)
Smältpunkt 167°C to 169°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 722.86
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.