Läs mer
Tris(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II)hexahydrat, 98+%
Produktkod. 11387547
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387547 0.5 g 0.5g
11397547 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012783.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748,62 g/mol
Tris(2,2'-bipyridin)diklorutenium(II)hexahydrat är en katalysator som används i ljusinducerade redoxreaktioner. Det är en viktig katalysator i studier mot fotokemisk vattenklyvning. Denna produkt kan användas som en katalysator i läkemedelsforskning. Det används i stor utsträckning inom områdena fotoelektriska kemiska komponenter, fotovoltaiska celler, smarta biosensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50525-27-4
Molekylformel C30H36Cl2N6O6Ru
Molekylvikt (g/mol) 748.62
MDL-nummer MFCD00149670
InChI-nyckel WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylpyridin; rutenium(2+); diklorid;hydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate
Smältpunkt 63°C to 66°C
Färg Rött till orange
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 748.63 (640.54 Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.