Läs mer
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) klorid, hexahydrat, 98 %
Produktkod. 10229203 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10229203 5 g Glasflaska 5g
10154740 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10229203 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208750050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50525-27-4
Molekylformel C30H36Cl2N6O6Ru
Molekylvikt (g/mol) 748.62
MDL-nummer MFCD00149670
InChI-nyckel WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylpyridin; rutenium(2+); diklorid;hydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Elementaranalys 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 748.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.