Läs mer
Tris(2-(2-metoxyetoxi)etyl)amin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine |
| CAS | 70384-51-9 |
| Molekylformel | C15H33NO6 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC |
| IUPAC-namn | 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etyl]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.43 |
| Formel vikt | 323.2308 |