Läs mer
Tris(2-(2-metoxyetoxi)etyl)amin, TRC
Produktkod. 30450916
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30450916 10 g
1 options
Produktkod. 30450916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88788810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
CAS 70384-51-9
Molekylformel C15H33NO6
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
LEDER COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
IUPAC-namn 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etyl]ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 323.43
Formel vikt 323.2308