Läs mer
Tris(2,3-dibrompropyl)isocyanurat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406528
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406528 500 g 500g
15496518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60056.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 52434-90-9 | Molekylformel: C12H15Br6N3O3 | Molekylvikt: 728,694 g/mol
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurat är ett icke-nedbrytbart heterocykliskt hexabrominerat flamhämmande ämne. Det hämmade uttrycket av psaA och psbC, vilket ledde till minskning av Nannochloropsis sp:s tillväxtbiomassa.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurat är ett icke-nedbrytbart heterocykliskt hexabrominerat flamskyddsmedel. Det hämmade uttrycket av psaA och psbC, vilket ledde till minskningen av Nannochloropsis sp. ′ s tillväxtbiomassa.
Löslighet
Löslig i kloroform.
Anteckningar
Förvara i rumstemperatur. Undvik oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52434-90-9
Molekylformel C12H15Br6N3O3
Molekylvikt (g/mol) 728.694
MDL-nummer MFCD00010290
InChI-nyckel NZUPFZNVGSWLQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2,3-dibromopropyl isocyanurate, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, hexahydro-1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, isocyanuric acid tris 2,3-dibromopropyl ester, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-s-triazine-2,4,6-trione, acmc-1apwt, tri 2,3-dibromopropyl isocyanate
PubChem CID 103634
IUPAC-namn 1,3,5-tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
LEDER C(C(CBr)Br)N1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC(CBr)Br)CC(CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 728.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.