missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(2,4,6-Tribromophenoxy)-bismuthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2,4,6-Tribromophenoxy)-bismuthine |
| CAS | 5175-83-7 |
| Molekylformel | C18H6BiBr9O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phenol','2,4,6-tribromo-','bismuth(3+) salt (3:1) (ACI), Bismuthine','tris(2,4,6-tribromophenoxy)- (7CI), Phenol','2,4,6-tribromo-','bismuth(3+) salt (8CI','9CI), Bibrophen, Bismuth tribromophenol, Bromphenobis, Bromuth, Sigmaform, Tribromophenobismuth, Xeroform, Xerophen |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| LEDER | BrC1=C(O[Bi](OC2=C(Br)C=C(Br)C=C2Br)OC3=C(Br)C=C(Br)C=C3Br)C(Br)=CC(Br)=C1 |
| IUPAC-namn | tris(2,4,6-tribromophenoxy)bismuthane |
| Molekylvikt (g/mol) | 1198.36 |
| Formel vikt | 1189.2771 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?