Läs mer
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite |
| CAS | 31570-04-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C42 H63 O3 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite |
| Visa mer |