Läs mer
Tris(2-aminoetyl)amin, 98+%
Product Code. 10175710 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10175710 100 mL Glasflaska 100ml
11317251 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10175710 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 314791000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4097-89-6
Molekylformel C6H18N4
Molekylvikt (g/mol) 146.24
InChI-nyckel MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
IUPAC-namn N',N'-bis(2-aminoetyl)etan-1,2-diamin
LEDER C(CN(CCN)CCN)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Tris(2-aminoethyl)amine
Smältpunkt -16,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.9770g/mL, 0.977
Kokpunkt 265,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2NCH2CH2)3N
Brytningsindex 1,4960 till 1,4980
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04,II,695
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 146.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.